Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
N° de catalogue BIBB3496/04AS
Fournisseur:   SciLabware
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
N° de catalogue BIBB3496/04AS
Fournisseur:  SciLabware
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Prix
SFr. 381.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant Pyrex® borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit® cone.
  • With automatic zero facility
  • Blue enamel graduations with Schellbach stripe
  • PTFE stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon, facilitates accurate reading of the meniscus, also exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band.
Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,05 ml
  • Tolérance:
    0,03 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..