Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
N° de catalogue BIBB3396/06AS
Fournisseur:   SciLabware
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
N° de catalogue BIBB3396/06AS
Fournisseur:  SciLabware
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
Prix
SFr. 367.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass, class AS, with PTFE key stopcock of 1,5 mm bore.
  • Automatic zeroing
  • Schellbach stripe, with blue enamel graduations
Tube with vertical white stripe and central blue ribbon for accurate reading of the meniscus (where the blue ribbon splits into a wide and narrow band) and features a 29/32 Quickfit® cone.
 : Complies with ISO 385 and DIN 12700
 : Burettes and reservoir bottles should be ordered separately.
Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Division:
    0,10 ml
  • Tolérance:
    0,05 ± ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB3297/14AS
    Poire d'aspiration en caoutchouc, compatible avec les burettes automatiques de classe AS
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB3297/12
    Flacon réservoir, verre, 2000 ml, avec joint 29/32
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 85.80