Density Hydrometers
0,700 - 2,000 g/ml, 0,001, 160 mm
N° de catalogue GERI0025
Fournisseur: GERING
Aller à
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:160 mm
- Seq:01
- Division:0,001
- Plage de mesure:0,700 - 2,000 g/ml