Accessoires
Flacons ronds avec couvercle, hauteur 48 mm, Ø 24 mm
N° de catalogue LOVI197629
Fournisseur: Lovibond
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Flacons ronds avec couvercle, hauteur 48 mm, Ø 24 mm