Buckets, Round, PP
Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately), blanc, 30,0 L, 385 mm, 388 mm
RIXI7-1001-300-K
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
- Capacité:30,0 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Bucket with recessed grips, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)
- Hauteur:388 mm
- Seq:21
- Ø:385 mm
Accessories
- Désignation
- DésignationPour
- DésignationPour
- RIXI8-7100-100Couvercle à levier pour seau de 10 L, PP, étancheSeaux de 10 l1 * 48 ST - SFr. 103.00
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation