Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Precolumn filters

Precolumn filters

Precolumn filter, Acier inoxydable, 2,0 µm, 0,68 µl, 1000 bar
N° de catalogue JOURJR-69230-2
Fournisseur:   VICI JOUR RESEARCH
Precolumn filters
N° de catalogue JOURJR-69230-2
Fournisseur:  VICI JOUR RESEARCH
Precolumn filters

Precolumn filter, Acier inoxydable, 2,0 µm, 0,68 µl, 1000 bar

Prix
SFr. 324.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Porosité:
    2,0 µm
  • Désignation:
    Precolumn filter
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    08
  • Déplacement, volume:
    0,68 µl
  • Pression:
    1000 bar
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.