Test tubes with rim
4 ml, 75 mm, 10 mm, 0,6 mm
N° de catalogue MARI3700318
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
Soda-Lime glass.
- Very good chemical resistance
- Good temperature resistance
Spécifications
- Ø ext.:10 mm
- Épaisseur de paroi:0,6 mm
- Capacité:4 ml
- Longueur:75 mm
- Seq:01