Buffer tablets, Lovibond®
Buffer tablets, Lovibond®
10, 100 Tab.
N° de catalogue LOVI515600BT
Fournisseur:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
N° de catalogue LOVI515600BT
Fournisseur:  Lovibond
Numéro CAS:  
Buffer tablets, Lovibond®
10, 100 Tab.
Numéro CAS:  
Prix
39.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Cad.
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 Tab.
  • Valeur pH:
    10