Agitateur tridimensionnel 3D multifonctions PS-M3D, avec plate-forme antiderapante 210x210 mm. Rotation (1 100 t/min, 1 a 250 sec et continu, angle fixe 7, orbite 22 mm), bascule (1 250 sec et continu) et vibration (1 5 sec), toutes les action 1 * 1 Pce
Référence 444-0774
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Frequently Bought Together