Scoops
250 ml, 240 mm, PE-HD, blanc
N° de catalogue LAMA63
Fournisseur: LAMAPLAST
Aller à
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Capacité:250 ml
- Couleur:blanc
- Longueur:240 mm
- Matière:PE-HD
- Seq:02