Measuring scoops
25 ml, 135 mm, naturel
N° de catalogue HIRS7780102
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Couleur:naturel
- Longueur:135 mm
- Seq:02