Measuring scoops
150 ml, 250 mm, naturel
N° de catalogue HIRS7780105
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Spécifications
- Capacité:150 ml
- Couleur:naturel
- Longueur:250 mm
- Seq:05