Measuring scoops
750 ml, 350 mm, naturel
N° de catalogue HIRS7780107
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Spécifications
- Capacité:750 ml
- Couleur:naturel
- Longueur:350 mm
- Seq:07