Bump cap, Cool Cap
bleu roi
N° de catalogue CENUS28RB
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Aller à
Product Details & Documents
Cette casquette anti-choc en coton brossé est montée sur une doublure en ABS pour offrir une protection légère de la tête là où une résistance élevée aux chocs n'est pas essentielle, mais où il existe un risque de chocs mineurs ou d'éraflures sur la tête.
- Coque en ABS léger
- Respirant grâce à une conception élégante à trois panneaux avec ventilation latérale améliorée
- Les inserts latéraux en mousse amovibles offrent une absorption des chocs 45 % supérieure à celle d'une doublure ABS standard
Les applications adaptées comprennent l'automobile, les compagnies aériennes, les transports, la navigation, les chemins de fer et l'ingénierie.
Pour tours de tête de 54 à 59 cm
Longueur de la pointe: 50 mm
Poids : 155 g
Certifications: EN 812
Spécifications
- Couleur:bleu roi
- Seq:04