Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 3000 ml, side arm necks thread GL 45, 2, 1000-3000 ml, 188×259 mm
N° de catalogue 392-0399
Fournisseur:   Corning
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
N° de catalogue 392-0399
Fournisseur:  Corning
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*, 3000 ml, side arm necks thread GL 45, 2, 1000-3000 ml, 188×259 mm
Prix
SFr. 4’010.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
The Corning 1 L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials
  • Recommended working range of 300 ml to 1 L
  • Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle
  • Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots
  • Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 ml pipet
  • Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximises cell production
  • Each system is supplied individually double bagged
  • Sterilised by gamma irradiation; have the highest sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶ and meets USP XXIV:71 bacteriostasis, fungistasis and sterility standards
Informations de commande: Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilised with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials. Optional vented caps (Cat. No 3567) and Aseptic transfer caps (Cat. No. 3562) are available Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimised for use with corning microcarriers
Spécifications
  • Ø×h:
    188×259 mm
  • Volume de travail recommandé:
    1000-3000 ml
  • Capacité:
    3000 ml
  • Désignation:
    Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*
  • Seq:
    04
  • Col:
    side arm necks thread GL 45
  • Nb de bras latéraux:
    2
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • 734-4102
    Bouchon ventilé, évent de 0,2 μm, pour flacon de 500, 1000 et 3000 ml
    GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - SFr. 66.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • 734-4100
    Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 3000 ml
    GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • CORN3568
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - SFr. 61.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • 734-4101
    Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 500 ml
    GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • 734-4098
    Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 1000 ml
    GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • CORN401901
    Ensemble turbine, acier inoxydable, double support, piloté par attraction magnétique pour flacon 36 l (à utiliser avec des sondes)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’980.00