Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
The Corning 1 L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials
- Recommended working range of 300 ml to 1 L
- Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle
- Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots
- Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 ml pipet
- Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximises cell production
- Each system is supplied individually double bagged
- Sterilised by gamma irradiation; have the highest sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶ and meets USP XXIV:71 bacteriostasis, fungistasis and sterility standards
: Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilised with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials. Optional vented caps (Cat. No 3567) and Aseptic transfer caps (Cat. No. 3562) are available Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimised for use with corning microcarriers
- Ø×h:137×245 mm
- Volume de travail recommandé:300-1000 ml
- Capacité:1000 ml
- Désignation:Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*
- Seq:03
- Col:side arm necks thread GL 45
- Nb de bras latéraux:2
Accessories
- DésignationFiletage
- 734-4102Bouchon ventilé, évent de 0,2 μm, pour flacon de 500, 1000 et 3000 mlGL451 * 4 ST - SFr. 66.50
- DésignationFiletage
- 734-4100Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 3000 mlGL451 * 2 ST - SFr. 665.00
- Désignation
- CORN3568Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks1 * 4 ST - SFr. 61.00
- DésignationFiletage
- 734-4101Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 500 mlGL451 * 2 ST - SFr. 665.00
- DésignationFiletage
- 734-4098Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 1000 mlGL451 * 2 ST - SFr. 665.00
- Désignation
- CORN401901Ensemble turbine, acier inoxydable, double support, piloté par attraction magnétique pour flacon 36 l (à utiliser avec des sondes)1 * 1 ST - SFr. 1’980.00