Plateaux, à usage unique
125 ml, 96×24 mm, 96 mm, 24 mm
N° de catalogue BOCH11613
Fournisseur:   BOCHEM
Plateaux, à usage unique
N° de catalogue BOCH11613
Fournisseur:  BOCHEM
Plateaux, à usage unique
Plateaux, à usage unique
125 ml, 96×24 mm, 96 mm, 24 mm
Prix
SFr. 69.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Aluminium.
  • Fond plat et côtés sertis pour une grande rigidité
  • Sans huile
  • Légèrement effilées pour un rangement facile
Plateaux solides à usage unique avec côtés sertis. Pour les applications générales de pesée, de distribution, et de stockage. Les plateaux peuvent aussi servir de capsules d'évaporation, de conteneurs de pièces, ou de housses anti-poussière.
Spécifications
  • Ø ext.:
    96 mm
  • Ø int.×h:
    96×24 mm
  • Capacité:
    125 ml
  • Hauteur:
    24 mm