Plateaux, à usage unique
110 ml, 99×25 mm, 99 mm, 25 mm
N° de catalogue BOCH11611
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Aluminium.
- Fond plat et côtés sertis pour une grande rigidité
- Sans huile
- Légèrement effilées pour un rangement facile
Plateaux solides à usage unique avec côtés sertis. Pour les applications générales de pesée, de distribution, et de stockage. Les plateaux peuvent aussi servir de capsules d'évaporation, de conteneurs de pièces, ou de housses anti-poussière.
Documents
BOCH11610_TDS_EN BOCH11611_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø ext.:99 mm
- Ø int.×h:99×25 mm
- Capacité:110 ml
- Hauteur:25 mm