Veste softshell Technik TK50
bleu foncé, XXL
Codice catalogo PRTWTK50NARXXL
Nome del fornitore: Portwest
Vai a
Product Details & Documents
Cette veste innovante offre un extérieur coupe-vent et résistant à l'eau composé à 94 % de polyester et à 6 % d'élasthanne, associé à une doublure en micropolaire pour une chaleur accrue. Extrêmement respirant et extensible pour une liberté de mouvement accrue
- Grand espace de rangement avec fermetures éclair étanches
- Poignets élastiqués doublés polaire pour un confort optimal
- Poche pour téléphone portable
Poids : 310 g/m²
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifiche
- Taille de confection:XXL
- Couleur:bleu foncé
- Seq:13
- Cat. No.:PRTWTK50NARXXL
- Zone à risque:Pluie (imperméable)|Froid
- Tissu:94% polyester and 6% Spandex
- Poids:310 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:À usage universel
- Genre:Unisex
- Longueur de manches ou de jambes:Long
- Modèle:Technik TK50