0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
ClO2- Chlorites 1000 mg/l dans H2O pour IC 1 * 100 mL
N° de catalogue ACSDH028.01O.L1
Fournisseur:
CPACHEM
FDS
Certificats
Agrandir l'image
ClO2- Chlorites 1000 mg/l dans H2O pour IC 1 * 100 mL
N° de catalogue ACSDH028.01O.L1
Fournisseur:
CPACHEM
FDS
Certificats
Informations associées
Documentation
Certificats
Rechercher par numéro de lot
FDS
sds_ACSDH028.01O
Documentation
Frequently Bought Together
Bioindicator, Sterikon® plus
Fournisseur: Merck
FÉtalon de fluorure 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hypochlorite (2,5% Cl₂) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081600
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Chlorures 1.000 mg/l dans l'eau (de NaCl) Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide nitrique 67%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
Phosphate 1.000 mg/l dans l'eau étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: CPACHEM