J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
10,00, ±0,05, Borate, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
N° de catalogue 5609.1000
Fournisseur:   Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
N° de catalogue 5609.1000
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
10,00, ±0,05, Borate, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 56.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Les tampons pH prêts à l'emploi sont fabriqués en grands lots selon des spécifications rigoureuses et utilisent des procédures de contrôle qualité pour réduire la variabilité d'un lot à l'autre. Vous pouvez éliminer le temps et les dépenses liés à la préparation et à la standardisation des solutions, ce qui permet de rationaliser les travaux d'analyse à haut volume dans des applications telles que le contrôle qualité.
Contient 0,01% de benzoate de sodium.
 : Ce tampon est traçable par rapport au tampon de référence standard du NIST.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Borate
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Précision du pH:
    ±0,05
  • Valeur pH:
    10,00