NEISSERS SOLUTION II FOR MICROSCOPY 1 * 100 mL
Référence ROTH3464.1
Fournisseur: Roth Carl
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide borique 20 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
NEISSERS SOLUTION I FOR MICROSCOPY 1 * 100 mL
Fournisseur: Roth Carl