Heizthermomixer MHR 23, orbital, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. +3C... +130C, Temperatur-Einstellbereich 0C... +135C, Schüttelhub 3 mm rund, Kapazität 2 Wechselblöcke, Elektr. Heiz- / Kühl-Leistung 350 W, 230 V, 50 Hz 1 * 1 ST
Référence HAEP980523001
Fournisseur: HAEP LABOR
Frequently Bought Together