Morpholine ≥99.0% ACS
4
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Morpholine ≥99.0% ACS
N° de catalogue 31984.57
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 110-91-8
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99.0% min CAS No.: 110-91-8 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.007 Refractive Index: 1.4540 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Amine-like Melting Point: -5° Boiling Point: 129° Beilstein Reference: 102549 Merck Reference: 14,6277 UN No.: 2054 MDL No.: MFCD00005972
- Numéro CAS:110-91-8
- Formule:C₄H₉NO
- Numéro MDL:MFCD00005972
- Poids moléculaire:87.12 g/mol
- Index Merck:14,6277
- Point d'ébullition:129 °C
- Point de fusion:–5 °C
- Densité:1,007
- Point d'éclair:35 °C (95 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-815-1
- UN:2054
- ADR:8,I
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:4