Nitrogen generators, NG range
Nitrogen generators, NG range
NG600A with compressor, UK-plug, 600 ml/min, 430×410×620 mm
N° de catalogue PEAK10-1060
Nitrogen generators, NG range
N° de catalogue PEAK10-1060
Fournisseur:  
Nitrogen generators, NG range
Nitrogen generators, NG range
NG600A with compressor, UK-plug, 600 ml/min, 430×410×620 mm
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
PRECISION AIR COMPRESSOR 1 * 1 Pce N° de catalogue564-3002
Le produit 564-3002 est similaire à PEAK10-1060, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
[EN] UHP - PRECISION STD NITROGEN 600CC 1 * 1 Pce N° de cataloguePEAK61-0600
Le produit PEAK61-0600 est similaire à PEAK10-1060, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
  • Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
  • Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Spécifications
  • Débit:
    600 ml/min
  • Seq:
    15
  • l×p×h:
    430×410×620 mm
  • Type:
    NG600A with compressor, UK-plug