Pelles de mesure
100 ml, noir
N° de catalogue 231-0411
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
En PP, en couleurs. Avec bord de remplissage à forme de précision, et poignée confortable et stable.
- Peuvent également faire office de pelles de pesée
- Simplicité de lecture des volumes visibles sur le côté supérieur de la poignée
- Produit de qualité alimentaire conforme à la directive CE 10/2011
Spécifications
- Capacité:100 ml
- Couleur:noir