Pompes à membrane
La pompe à membrane est 100% sans huile. Son utilisation est facile, elle ne consomme pas d'eau et ne génère ni huiles, ni eaux usées. Pour une large gamme d'applications pour le vide ou le transfert de gaz dans des laboratoires de physique ou chimie.
- Available in aluminium or chemical
- Large selection of final pressure and pump capacities, high pump volume capacities even at low pressures
- Maintenance-free drive unit, constructed for easy maintenance, diaphragm and valves are easy to replace
- Very quiet, low-vibration
- Optimised service life of diaphragms and valves (normally over 10000 operating hours)
Pompe à membrane aluminium
Les pièces en contact avec le milieu sont en aluminium, FPM, PE, PBT. Pour une vaste gamme d'applications de création du vide en laboratoires et d'utilisations avec des gaz non corrosifs, notamment la filtration, le dégazage et l'imprégnation sous vide.
Clapets en FPM d'une durée de vie exceptionnelle.
Hautes performances grâce au grand volume d'aspiration, avec un espace mort minimal.
Double-membrane en FPM optimisée très souple et renforcée avec du tissu; sécurité de fonctionnement et durée de vie de la membrane élevées.
Disponible en versions à une, deux, trois ou quatre étages.
Design compact.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
: Homologation ATEX: II 3G IIC T3 X atm. interne uniquement (sauf modèle for ME 4R NT).
: Comprend la pompe avec commutateur, câble, prise et manuel d'utilisation.
- Modèle:ME 16 NT avec prise EU
- Seq:32
- Cat. No.:181-0477
- Débit:273
- Indice de protection:IP 40
- Raccordement côté refoulement (EX):Silencieux / G1/2"
- Poids:30,6 kg
- Pression finale (abs.):70 mbar
- L×P×H:554×260×359 mm
- Nombre d'étages:1
- Pression finale avec ballast à gaz:–
- Vide:70 mbar
- Raccordement côté aspiration (IN):Petite bride KF DN 25
Accessories
- Désignation
- 185-2277Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 161 * 1 ST - SFr. 53.40
- Désignation
- Désignation
- VACU20639883Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 161 * 1 ST - SFr. 88.60
- Désignation
- VACU20662591Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 161 * 1 ST - SFr. 82.30
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- VACU20699948Kit de mise à niveau condensateur de vapeur d'échappement pour série NT1 * 1 ST - SFr. 744.00
- Désignation
- VACU20696820Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 161 * 1 ST - SFr. 93.50
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- VACU20696874Kit de service pour ME 1/ME 1C, inclut diaphragme, vannes, clé à diaphragme1 * 1 ST - SFr. 69.30
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation