BASIC Plus Laboratory Coats
bleu, M
Katalognr. KIMB10031
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Ces blouses de laboratoire sont fabriquées à partir de tissu SMS triple épaisseur qui résiste à la pénétration du sang. Recommandées dans les zones présentant un risque de contact avec des liquides légers.
- Col et poignets tricotés
- Cinq boutons-pression
- Trois poches renforcées
- Étiquette pour la taille/le nom
- Attache au niveau du col pour pendre la blouse
Technische Daten
- Taille de confection:M
- Couleur:bleu
- Seq:2
- Cat. No.:KIMB10031
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:Laboratoire|Clinique
- Genre:Unisex
- Poches:avec poches
- Environmentally Preferable:Waste Reducing
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..