Heating Cords
Heating cord, 150 W, 1 m
N° de catalogue WINKWKG00401000150
Fournisseur: WINKLER
Aller à
Product Details & Documents
Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
- With flexible glass-silk outer braiding
- Max. temperature 400 °C
Spécifications
- Désignation:Heating cord, 150 W
- Longueur:1 m
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..