Quinoléine ≥97%
Flacon verre pour solides, 200 kg
Purity: 97%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.6260
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
- :91-22-5
- :C₉H₇N
- :MFCD00006736
- :129.16 g/mol
- :14,8068
- :237 °C
- :–15 °C
- :1,090
- :101 °C (214 °F)
- :Température ambiante
- :202-051-6
- :2656
- :6.1,III
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:200 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..