Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ingrédients de base

Ingrédients de base

Tryptose, peptone from meat and soybean meal, 500 g
N° de catalogue HIMERM030-500G
Ingrédients de base
N° de catalogue HIMERM030-500G
Fournisseur:  
Numéro CAS:  
Ingrédients de base

Tryptose, peptone from meat and soybean meal, 500 g

Numéro CAS:  
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
TRYPTONE (PEPTONE FROM CASEIN) 1 * 500 g N° de catalogue84610.0500

Le produit 84610.0500 est similaire à HIMERM030-500G, mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différent.

TRYPTOSE ENZYMATIC HYDROLYSATE 1 * 500 g N° de catalogueOXOILP0047B

Le produit OXOILP0047B est similaire à HIMERM030-500G, mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différent.

Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    500 g
  • Désignation:
    Tryptose, peptone from meat and soybean meal
  • Cat. No.:
    HIMERM030-500G
  • Température de stockage:
    15…25 °C

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.