BUFFER SOLUTION PH7.01 @25C 1 * 500 mL
Référence REGE70125050
Fournisseur: REAGECON
Frequently Bought Together
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Étalons de conductivité, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
pH buffers, DuraCal
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Étalons de conductivité à 25 °C, solutions de chlorure de potassium
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon prêtes à l'emploi
Fournisseur: WTW