Microscopes de surface avec éclairage
Illuminated microscope with 0,10 mm graduation scale, 10×
N° de catalogue SIMELD6169
Fournisseur: Industrial Physics
Microscopes de surface avec éclairage
N° de catalogue SIMELD6169
Fournisseur: Industrial Physics
Aller à
Product Details & Documents
Microscopes portables permettant aux inspecteurs d'examiner la propreté des surfaces, les marques, les trous d'épingles, les yeux de poisson, le décollage, les fissures et autres défauts de revêtement sur site.
- Échelle et lentille dotées d'un cadran de mise au point
- Surface à examiner toujours clairement visible
- L'image que vous verrez sera inversée
Informations de livraison: Fournis dans un étui en cuir noir.
Documents
TQC Company Video
Vidéos
Spécifications
- Grossissement:10×
- Désignation:Illuminated microscope with 0,10 mm graduation scale
- Seq:01
- Cat. No.:SIMELD6169
- Poids:100 g
- L×P×H:45×45×45 mm
- Modèle:LD6169