pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 10,00, 1
N° de catalogue HACHLZW9470.99
Fournisseur:   Hach
pH buffer solutions
N° de catalogue HACHLZW9470.99
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 10,00, 1
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 27.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml
  • Valeur pH:
    10,00