ContactUsLinkComponent
Pointes jetables pour robot Tecan bras MCA™ Niveau de stérilité : Tecan Pure sans filtres 500µl Boîte format SBS marron (Volume max de pipetage : 200µl avec MCA™96, et 500µl avec adaptateur EVA pour MCA™384) 1 * 4.800 Pce
N° de catalogue TCAN30046341
Fournisseur:  Tecan
Pointes jetables pour robot Tecan bras MCA™ Niveau de stérilité : Tecan Pure sans filtres 500µl Boîte format SBS marron (Volume max de pipetage : 200µl avec MCA™96, et 500µl avec adaptateur EVA pour MCA™384) 1 * 4.800 Pce
N° de catalogue TCAN30046341
Fournisseur:  Tecan
Frequently Bought Together