Boîtes de rangement
Boîtes de rangement, gris, PS, 25, 97×83×39 mm
N° de catalogue MARI5620020
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
Boîtes en plastique pour lames de microscopie.
- Couvercle clipsable étanche aux poussières
- Fiche d'inventaire incluse
- Compartiments numérotés à l'intérieur
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm
Spécifications
- Nbre de lames:25
- Couleur:gris
- Désignation:Boîtes de rangement
- Matière:PS
- Seq:01
- l×p×h:97×83×39 mm