Accessoires
Accessoires
E 362 Bouchon aveugle pour l'étanchéité des raccords aux porte-charges, L×P×H : 222×471×185 mm
N° de catalogue 141-0839
Fournisseur:   MIELE
Accessoires
N° de catalogue 141-0839
Fournisseur:  MIELE
Accessoires
Accessoires
E 362 Bouchon aveugle pour l'étanchéité des raccords aux porte-charges, L×P×H : 222×471×185 mm
Prix
14.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Pour paniers inférieurs et supérieurs
  • Avec perforations de 7×7 mm
  • En acier inoxydable
Spécifications
  • Désignation:
    E 362 Bouchon aveugle pour l'étanchéité des raccords aux porte-charges, L×P×H : 222×471×185 mm
  • Seq:
    13