Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
260 L, Seamless containers, rectangular shaped, 800×600×600 mm
N° de catalogue BURK3440-2607
Fournisseur:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
N° de catalogue BURK3440-2607
Fournisseur:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
260 L, Seamless containers, rectangular shaped, 800×600×600 mm
Prix
947.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Spécifications
  • Capacité:
    260 L
  • Désignation:
    Seamless containers, rectangular shaped
  • Seq:
    16
  • l×p×h:
    800×600×600 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK3440-0034
    Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriques
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 202.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..