ContactUsLinkComponent
Emetteur échange Hr/temp T=0° 40°C rH°C rH=35%, 80% à 23°C, avec certificate de calibrage, a retour par client: 1x emetteur 3315-T02 , en état de foncionnement, cellule de mesure en ordre 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR3315-AI
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Emetteur échange Hr/temp T=0° 40°C rH°C rH=35%, 80% à 23°C, avec certificate de calibrage, a retour par client: 1x emetteur 3315-T02 , en état de foncionnement, cellule de mesure en ordre 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR3315-AI
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together