Echange capteur combiné rH/T calibré T=0°C, rH à 23°C 35%, 80% avec certif. échange contre un capteur en bon état, pour ECOLOG-NET 1 * 1 Un.
Catalog # ELPR3087-NAI
Supplier: ELPRO-BUCHS
Echange capteur combiné rH/T calibré T=0°C, rH à 23°C 35%, 80% avec certif. échange contre un capteur en bon état, pour ECOLOG-NET 1 * 1 Un.
Catalog # ELPR3087-NAI
Supplier: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection