ContactUsLinkComponent
ExPro-T-100 Capteur digital pour température, certifié ATEX pour zone 1, 2, 21, 22 -40°..+125°C, longueur capteur 100mm Précision -2 0°..+70°C: <1% de la gamme de mesures à utiliser avec 3370-A/3371-A sans certificat, avec déclaration ATEX 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR3376-A
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
ExPro-T-100 Capteur digital pour température, certifié ATEX pour zone 1, 2, 21, 22 -40°..+125°C, longueur capteur 100mm Précision -2 0°..+70°C: <1% de la gamme de mesures à utiliser avec 3370-A/3371-A sans certificat, avec déclaration ATEX 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR3376-A
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together