ExPro-CTF-100 Digitaler Kombisensor für Temperatur u. Feuchte, ATEX zertifiziert für Zone 1,2, 21, 22 Bereich -40°..+125°C, 0..100%r H, Sensorlänge 100mm Genauigkeit -20°..+70°C: <1% der Messspanne Genauigkeit: 10..90%rH: +/- 2% rH ohne Zertifikat, m 1 * 1 Pack.
N° de catalogue ELPR3375-A
Fournisseur: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together