ContactUsLinkComponent
Transmetteur Température/Humidité EE22 avec sonde à distance L=2 mètres zone, ambiente 0.. 100%rH, -40..80°C, longueur de capteur ca . 75 mm, avec sonde de température/humidité à distance, longueur de capteur du câble 2 mètres, sortie 4-20mA, aliment 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800831
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Transmetteur Température/Humidité EE22 avec sonde à distance L=2 mètres zone, ambiente 0.. 100%rH, -40..80°C, longueur de capteur ca . 75 mm, avec sonde de température/humidité à distance, longueur de capteur du câble 2 mètres, sortie 4-20mA, aliment 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800831
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together