ContactUsLinkComponent
Transmetteur Température/Humidité EE21 pour installation dans canal, rH: 0..100%, T: -40°..60°C, sortie 4..20mA, alimentation 20-35V DC, longueur capteur = 200mm, connecteur 4p pour câble 3206-Lxx, précision rH: +/- 2% (0..90%rH), +/- 3% (90..100%rH 1 * 1 Un.
Catalog # ELPR800823
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Transmetteur Température/Humidité EE21 pour installation dans canal, rH: 0..100%, T: -40°..60°C, sortie 4..20mA, alimentation 20-35V DC, longueur capteur = 200mm, connecteur 4p pour câble 3206-Lxx, précision rH: +/- 2% (0..90%rH), +/- 3% (90..100%rH 1 * 1 Un.
Catalog # ELPR800823
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together