CO2 transm. GMT221avec sonde externe avec câble de 2 mètres, sans affichage Plage de 0...20% CO2 pour environnements difficiles et h umides, IP 65 sortie 0...10V et 4...20mA avec câble L=2m, sans prise et sans alimentation pour HOTBOX SE et ECOLOG-NE 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800810
Fournisseur: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together