ContactUsLinkComponent
Module pression différentielle +/- 50 Pa, sortie 4-20mA boitier en métal, pas d'affichage, Linéarité+/- 0.5% FS, Précision 4% FS / a nnée avec certificat 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR3257-C
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Module pression différentielle +/- 50 Pa, sortie 4-20mA boitier en métal, pas d'affichage, Linéarité+/- 0.5% FS, Précision 4% FS / a nnée avec certificat 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR3257-C
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together