ContactUsLinkComponent
PT100-4w capteur température, -200°C..+150°C, DIN A (-70°..+150°C), pour autoclave, résistant à la pression, résistant à la vapeur, LS=100mm, D=5mm, câble téflon L=3m, max, T câble 220°C, sans prise Application en vapeur saturé +150°C 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800719
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
PT100-4w capteur température, -200°C..+150°C, DIN A (-70°..+150°C), pour autoclave, résistant à la pression, résistant à la vapeur, LS=100mm, D=5mm, câble téflon L=3m, max, T câble 220°C, sans prise Application en vapeur saturé +150°C 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800719
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together