PT100-4w capteur température, 0°..+500°C, DIN A (0°..+300°C), tige acier, LS=50mm, D=6mm, câble fibre de verre L=4m, max, T câble 40 0°C, sans prise, seulement pour des applications sèches 1 * 1 Un.
Catalog # ELPR800710
Supplier: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together