ContactUsLinkComponent
PT100-4w capteur température 0°..+500°C, DIN A (0°..300°C) tige acier, LS=200mm, D=6mm, câble fibre de verre L=4m, max, T câble 400° C, sans prise, seulement pour des applications sèches 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800697
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
PT100-4w capteur température 0°..+500°C, DIN A (0°..300°C) tige acier, LS=200mm, D=6mm, câble fibre de verre L=4m, max, T câble 400° C, sans prise, seulement pour des applications sèches 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800697
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together