Alarmhalterung für LIBERO für Te1-N, Ti1-L, Te1-P, THi1 Stummschaltung des akustischen Alarms (Silent), AlarmLED, Piepser und Alarmr elais für Alarmweitergabe. Klemmen für externen Alarmanschluss und Anschluss M8 für externen Temperaturfühler Betrieb 1 * 1 Pack.
Référence ELPR800915
Fournisseur: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together